Learn More
Agilent BioTek Synergy HTXS Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Beschreibung
Der BioTek Synergy HTX ist ein kompaktes, kostengünstiges Multimodus-Lesegerät für 6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten und Take3-Mikrovolumenplatten. Das einzigartige Design mit zwei Optiken bietet hervorragende Leistung für UV-Vis-Absorption, Fluoreszenz, Lumineszenz und AlphaScreen/AlphaLISA-Arbeitsabläufe
Mit Inkubation und Schütteln sowie einem Doppelreagenz-Injektormodul erfüllt das System jetzt und in Zukunft alle Assay-Anforderungen. Synergy HTX wird von der anwenderfreundlichen und dennoch leistungsstarken Gen5-Software für Datenerfassung, -analyse, -export und -berichterstellung gesteuert.
Bestellinformation
Optionales Zubehör:Doppeltes Reagenzien-Ausgabemodul, Gen5 Secure (gemäß 21 CFR Part 11), Fluoreszenz-Testplatte, Absorptions-Testplatte, Lumineszenz-Testplatte, patentiertes BioCell -1 cm-Quarzgefäß, Produktqualifizierungspaket, Take3/Take 3 Trio.
Zertifizierungen
CE- und TÜV-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
| Extinktionsbereich | 200 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm |
| Genauigkeit | Absorption: ±2 nm; < 1 % bei 2,0 AD, < 3 % bei 3,0 AD; Dispensieren: ±1 μl oder 2 % |
| Zertifizierung/Konformität | CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. |
| Tiefe (metrisch) | 38 cm |
| Kompatibilität | Kompatibel mit BioStack und Automatisierungslösungen von Drittanbietern |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 15 in. |
| Inkubatortemperatur | 4-Zonen-Inkubation bis 50 °C mit Kondensationskontrolle, ±0,2 °C bei 37 °C |
| Messgeschwindigkeit | 31 Sekunden (96 Wells), 80 s (384 Wells) |
| Schütteln | Linear, Orbital |
| Dynamischer Bereich | Absorption: 0 bis 4 AD; Fluoreszenzintensität/Lumineszenz: >6 Dekaden |
| Mehr anzeigen |