Learn More
Agilent BioTek Synergy H1 Qualifizierungspaket – IQ/OQ/PQ
Für Synergy H1 Mikrotiterplatten-Lesegeräte
Marke: Agilent BioTek 8040528
Benachrichtigungen:
Hinweis:Produktqualifizierungspakete umfassen gründliche Verfahren, mit denen ein Anwender die Installationsqualifizierung, die Funktionsqualifizierung und die Leistungsqualifizierung durchführen kann.Regelmäßige Wartungen gehören ebenfalls zum Lieferumfang, um die optimale Leistung der Instrumente zu gewährleisten.Produktqualifizierungspakete enthalten nur Dokumentation und Verfahren.Viele dieser Verfahren erfordern die Verwendung von QC-Testlösungen oder anderem Zubehör, die jedoch nicht in den Produktqualifizierungspaketen enthalten sind.
Beschreibung
- Zubehör für Agilent BioTek Geräte mit Mikrotiterplatten-Wäschern, Mikrotiterplatten-Lesegeräten und Geräten für die Zellbildgebung
- Lieferung auf USB-Flash-Laufwerk mit folgendem Inhalt:
- Ausführliche Liste der erforderlichen Materialien
- Verfahren und Checkliste für Installationsqualifizierung
- Verfahren für Funktionsqualifizierung
- Verfahren für Leistungsqualifizierung
- Microsoft Excel-Tabellen für in den Verfahren erforderliche Berechnungen
- Verfahren für die Wartung
- 5-Jahres-Logbuch zum Dokumentieren aller Verfahren/Ergebnisse
- Sämtliche Dokumente liegen sowohl im DOC- als auch im PDF-Format vor.
Hinweis:
- Zum Ausführen einiger für Absorptions- und Multifunktions-Lesegeräte vorgegebenen Verfahren wird möglicherweise die Absorptions-Testplatte (7260522) benötigt. Diese Testplatte ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten und separat zu bestellen.
Spezifikation
Synergy H1 Mikrotiterplatten-Lesegeräte | |
Detaillierte Materialliste, Installationsqualifizierungsverfahren und Checkliste, Betriebsqualifizierungsverfahren, Leistungsqualifizierungsverfahren, Microsoft Excel-Kalkulationstabellen für Berechnungen, Wartungsverfahren, 5-Jahres-Logbuch |