Learn More
Agilent BioTek Synergy H1 Hybrid-Multimodus-Lesegerät, IVD
BioTek Synergy H1 ist ein modulares Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät mit Monochromator-basierter Optik und Filter-basierter Optik.Für In-vitro-Diagnostik.
Marke: Agilent BioTek SH1M2-SI
Beschreibung
BioTek Synergy H1 ist ein modulares Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät mit Monochromator-basierter Optik und Filter-basierter Optik. Die patentierte Hybridtechnologie bietet Flexibilität und Empfindlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Die modulare Plattform ermöglicht eine Erweiterung der Funktionalität, wenn sich Ihre Arbeitsabläufe im Labor ändern
Synergy H1 bietet Monochromatoren mit kontinuierlich variabler Bandbreite für Fluoreszenzanregung und Auswahl der Emissionswellenlängen. Die Fluoreszenzbandbreite kann in Schritten von 1 nm zwischen 9 und 50 nm eingestellt werden, sodass Anwender die Lesegerät-Einstellungen vollständig optimieren können, um die beste Assay-Leistung im Vergleich zu Systemen mit fester Bandbreite zu erzielen.
Spezifikation
230 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
46,4 cm | |
18,3 in. | |
11 Sekunden (96 Wells), 22 s (384 Wells) | |
0 bis 4 AD | |
13 in. | |
33 cm | |
Firmeneigene Hybrid-Technologie | |
2 Spritzenpumpen | |
Max. 130 W | |
2,5 bis 4 pM Monochromatoren, 0,25 pM Filterfluoreszenz, 20 amol ATP Monochromator, 10 amol ATP Filterlumineszenz, 1,2 mP Fluoreszenzpolarisation, Europium 40 fM mit Filtern, 1.200 fM mit Mono-zeitaufgelöster Fluoreszenz | |
< 55 lb. | |
14,8 in. | |
6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten, Take3 Mikrovolumen-Platten | |
Gen5 Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bilderkennungssoftware, Gen5 Secure für 21 CFR Part 11 Konformität (optional) | |
Endpunkt, Kinetik, Spektralanalysen, Well-Flächen-Scanning |
Absorption: ±2 nm; Spender: ±1 μl oder 2 % | |
0 bis 20% | |
Kompatibel mit BioStack und Automatisierungslösungen von Drittanbietern | |
4-Zonen-Inkubation bis 70 °C | |
Linear, orbital, doppelt orbital | |
5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte | |
50/60 Hz | |
Monochromator-Fluoreszenz mit variabler Bandbreite; Monochromator-Absorption; Volllicht-Lumineszenz; zeitaufgelöste Fluoreszenz | |
H1M2. | |
Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
±0,1 % (CO2 und O2) | |
Fluoreszenzintensitäts-Monochromator: 250 bis 700 nm (Option 900 nm), Fluoreszenzpolarisation: 280 bis 700 nm (Option 850 nm) | |
25 kg | |
37,5 cm | |
Fotodiode, PMT | |
Xenon-Blitz |