Learn More
Agilent BioTek Synergy H1m Monochromator-basierte, multimodale Mikrotiterplatten-Lesegeräte
GREENER_CHOICE
Product Code. 17208009 Shop All Agilent BioTek Products
Click to view available options
Modell:
Gehäuse H1FG
Gehäuse H1MFG
H1F.
H1M.
H1M2.
H1M2F.
H1M2FG.
H1M2G.
H1MF.
H1MG.
Inkubatortemperatur:
4-Zonen-Inkubation bis 45 °C
4-Zonen-Inkubation bis 70 °C
Unit Size:
1 Einheit
1 Stück
Product Code. 17208009
Brand: Agilent BioTek SH1MFGSN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Erweiterbar auf patentiertes optisches Hybrid-Monochromator-Filtersystem.
BioTek Synergy H1 ist ein modulares Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät mit Monochromator-basierter Optik und Filter-basierter Optik. Die patentierte Hybridtechnologie bietet Flexibilität und Empfindlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Die modulare Plattform ermöglicht eine Erweiterung der Funktionalität, wenn sich Ihre Arbeitsabläufe im Labor ändern
Synergy H1 bietet Monochromatoren mit kontinuierlich variabler Bandbreite für Fluoreszenzanregung und Auswahl der Emissionswellenlängen. Die Fluoreszenzbandbreite kann in Schritten von 1 nm zwischen 9 und 50 nm eingestellt werden, sodass Anwender die Lesegerät-Einstellungen vollständig optimieren können, um die beste Assay-Leistung im Vergleich zu Systemen mit fester Bandbreite zu erzielen.
Order Info
Gas module must be purchased separately (BT1210007 or BT12310008)
Certifications
CE-Kennzeichnung
Compliance
RoHS-konform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Extinktionsbereich Absorption: 230 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm
Genauigkeit Absorption: ±2 nm; Spender: ±1 μl oder 2 %
Zertifizierung/Konformität CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
CO2-Konzentrationsbereich 0 bis 20%
Tiefe (metrisch) 46,4 cm
Kompatibilität Kompatibel mit BioStack und Automatisierungslösungen von Drittanbietern
Tiefe (angloamerikanisch) 18,3 in.
Inkubatortemperatur 4-Zonen-Inkubation bis 45 °C
Messgeschwindigkeit 11 Sekunden (96 Wells), 22 s (384 Wells)
Schütteln Linear, orbital, doppelt orbital
Dynamischer Bereich 0 bis 4 AD
Dispensiervolumen 5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte
Höhe (angloamerikanisch) 13 in.
Frequenz 50/60 Hz
Höhe (metrisch) 33 cm
Enthält Kompatibel mit Gassteuerung; Monochromator-Fluoreszenz; Monochromator-Absorption; Volllicht-Lumineszenz; Filter/dichroitische Fluoreszenz; Fluoreszenzpolarisation; zeitaufgelöster Fluoreszenz; gefilterter Lumineszenz
Messtechnik Firmeneigene Hybrid-Technologie
Modell Gehäuse H1MFG
No. of Dispensers 2 Spritzenpumpen
Produkttyp Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Leistungsaufnahme Max. 130 W
Auflösung ±0,1 % (CO2 und O2)
Empfindlichkeit 2,5 bis 4 pM Monochromatoren, 0,25 pM Filterfluoreszenz, 20 amol ATP Monochromator, 10 amol ATP Filterlumineszenz, 1,2 mP Fluoreszenzpolarisation, Europium 40 fM mit Filtern, 1.200 fM mit Mono-zeitaufgelöster Fluoreszenz
Wellenlängenbereich Fluoreszenzintensitäts-Monochromator: 250 bis 700 nm (Option 900 nm), Fluoreszenzpolarisation: 280 bis 700 nm (Option 850 nm)
Gewicht (angloamerikanisch) < 55 lb.
Gewicht (metrisch) 25 kg
Breite (angloamerikanisch) 14,8 in.
Breite (metrisch) 37,5 cm
Plattentyp 6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten, Take3 Mikrovolumen-Platten
Detektortyp Fotodiode, PMT
Software Type Gen5 Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bilderkennungssoftware, Gen5 Secure für 21 CFR Part 11 Konformität (optional)
Lichtquelle Xenon-Blitz
Reading Options Endpunkt, Kinetik, Spektralanalysen, Well-Flächen-Scanning