Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC-LC-Säulen
Artikelnummer. 11829362 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4.6 mm
Partikelgröße:
1,7 μm
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 11829362
Marke: Thermo Scientific™ 97505152130
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™Syncronis™ HILIC LC-Säulen gewährleisten maximale Reproduzierbarkeit in der Flüssigkeitschromatographie und Produktivität im Labor.
Gewährleisten Sie mit Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC-LC-Säulen konsistente, vorhersagbare Trennungen polarer und hydrophiler Analyte. Hochreines Silika mit großer Oberfläche und dichte stationäre Phasenabdeckung minimieren sekundäre Wechselwirkungen und liefern zuverlässige Trennungen mit hoher Auflösung. Die zwitterionische stationäre Phase führt zu einer neutralen, hochpolaren Oberfläche und bietet alternative Selektivität zu C18-Säulen ohne Ionenpaarung oder Derivatisierung. Die hochorganischen mobilen Phasen, die mit den Syncronis HILIC-Phasen verwendet werden, ermöglichen eine effiziente Desolvierung bei der ESI-MS-Detektion und eine verbesserte Empfindlichkeit.
Die nach strengen Kriterien hergestellten und in nach ISO 9000 zertifizierten Einrichtungen getesteten Säulen erfüllen eine breite Palette an Analyseanforderungen, u. a. schnelle Methodenentwicklung, quantitative Analysen und Qualitätskontrolle.
Hochgradig reproduzierbare Trennungen
  • Die nach strengen Kriterien getestete stationäre Phase sorgt, gebunden an hochwertiges Silika, für eine konsistente, vorhersagbare LC-Leistung
Ausgezeichnete Peak-Formen für verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
  • Dichte Oberflächenbelegung des Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peaktailing
Hervorragende Konsistenz von Säule zu Säule
  • Hergestellt, verpackt und getestet in ISO 9000-zertifizierten Einrichtungen
  • Jede Säule wird einzeln auf die Erfüllung strenger Spezifikationen für Retention, Effizienz und Peak-Symmetrie getestet
  • Verbessertes automatisiertes Packverfahren
Alternative Selektivität
  • Zwitterionisch gebundene Phase verbessert die Retention von polaren und hydrophilen Analyten
  • Keine Notwendigkeit für Ionenpaarbindung oder Derivatisierung
Verbesserte Empfindlichkeit bei MS-Detektion
  • Hochorganische mobile Phase erleichtert die Desolvierung in ESI-MS
Erhältlich in drei Partikelgrößen
  • 1,7 µm für schnelle, ultraleistungsstarke LC (UHPLC)-Trennungen
  • 3 µm und 5 µm für herkömmliche HPLC-Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 100 Å
Oberfläche 320 m²/g
Temperatur 60 °C
Stationäre Phase Zwitterionisch
Produktlinie Syncronis
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 5 %
Säulentyp HILIC
Phase HILIC
Typ Analysesäule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.