Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 HPLC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Robuste Trennungen mit hochreinem Silika mit großer Oberfläche mit den präparativen Syncronis C18 HPLC-Säulen mit doppeltem Endcapping. Inert gegenüber basischen Verbindungen.
Erzielen Sie wiederholbare und konsistente LC-Trennungen für Ihre Aufreinigungsanforderungen mit den Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 Umkehrphasen-HPLC-Säulen. Diese präparativen HPLC-Säulen zeichnen sich durch ein besonders reines Silika mit großer Oberfläche und dichter Belegung mit stationärer Phase aus, minimieren sekundäre Wechselwirkungen und sorgen für zuverlässige Trennungen mit hoher Auflösung. Das doppelte Endcapping sorgt für eine zusätzliche Oberflächenabdeckung und Reaktionsträgheit gegenüber basischen Verbindungen. Die Säulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich und bieten eine Option für XtendedLife-Hardware, die die Lebensdauer der Säulen durch die Beibehaltung eines gleichmäßig gepackten Betts verbessert.
Hochgradig reproduzierbare Trennungen
- Die nach strengen Kriterien getestete stationäre Phase sorgt, gebunden an hochwertiges Silika, für eine konsistente, vorhersagbare LC-Leistung.
Verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
- Die dichte Oberflächenabdeckung mit Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peaktailing.
- Doppeltes Endcapping für extradichte Oberflächenabdeckung.
- C18 (USP L1)-Selektivität.
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen - basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
- Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
- Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
- Hardware mit Standardflansch für Säulen mit einem Innendurchmesser von ≥ 40 mm.
- Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
XtendedLife Hardware
- Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
- Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich
Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.
Kundenspezifische Bestellungen
- Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gern an uns wenden.
- Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
- Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Präparativsäule, XtendedLife |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Max. Druck | 3500 psi (240 bar) |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 9 |
| Porengröße | 100 Å |
| Oberfläche | 320 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP-Typ | L1 |
| Mehr anzeigen |