Learn More
Thermo Scientific™ Syn-PER™ Extraktions-Reagenz für synaptische Proteine
Isolieren Sie mit diesem Zelllysereagenz Synaptosome, die funktionelle synaptische Proteine enthalten, aus neuronalem Gewebe und primären kultivierten Neuronen.
Marke: Thermo Scientific™ 87793
240.10 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Syn-PER synaptische Protein-Extraktionsreagenz ist ein (urheberrechtlich) geschütztes Zelllysereagenz zur effizienten Isolierung von Synaptosomen, die funktionelle synaptische Proteine aus neuronalem Gewebe und primären kultivierten Neuronen enthalten.
Das Syn-PER Reagenz wird zur Präparation von Synaptosomen verwendet, die biologisch aktive prä- und post-synaptische Proteine enthalten. Bei Verwendung mit frischem neuronalem Gewebe oder primären kultivierten Neuronen können mit dem Syn-PER Reagenz präparierte Synaptosomen zur Untersuchung der synaptischen Transmission verwendet werden. Die in diesen Extrakten enthaltenen synaptosomalen Proteine können auch für Downstream-Prozesse wie Western Blotting, Immunpräzipitation, enzymatische Aktivitätsassays und Proteinwechselwirkungsstudien verwendet werden. Das Syn-PER synaptische Protein-Extraktionsreagenz minimiert den Abbau von Phosphoproteinen und ist ideal für Studien, für die ein Erhalt der Phosphoprotein-Integrität erforderlich ist.Leistungsmerkmale:
Effiziente Extraktion – erhalten Sie bis zu 10 μg synaptisches Protein pro Milligramm neuronalen Gewebes oder 4 μg synaptisches Protein pro 35 mm-Schale von primären kultivierten Neuronen (106 Zellen)
Schonende Formulierung – isolieren Sie lebensfähige Synaptosomen, extrahieren Sie native synaptische Proteine und bewahren Sie die Phosphoprotein-Integrität
Schnelles Verfahren – erhalten Sie die synaptosomale Suspension in weniger als einer Stunde
Einfaches Protokoll – erfordert keine Ultrazentrifugationsschritte
Empfohlen für:
Isolierung von funktionellen Synaptosomen zur Untersuchung der Freisetzung von Neurotransmittern; Extrahierung von prä- und post-synaptischen Proteinen, um Veränderungen in der Proteinzusammensetzung und -funktion in Synapsen zu identifizieren; Bewahren und Studieren von labilen oder transienten Proteinphosphorylierungen im Zusammenhang mit Synapsen
Spezifikation
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. | |
100 ml | |
Reagenz |
Syn-PER™ | |
Flüssig | |
100 ml |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.