Learn More
Fisherbrand™ SYBR™ Grüne qPCR-Master-Mischung
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Merkmale des Fisherbrand SYBR Green qPCR-Master-Mix:
- Umfassende Geräte- und Arbeitsablaufkompatibilität ermöglicht die Verwendung des Fisherbrand SYBR Green qPCR Master Master-Mix mit einer Vielzahl von Echtzeit-PCR-Geräten und Reverse-Transkriptase(RT)-Enzymen
- Hochsensitive und spezifisch die Erkennung des interessierenden Ziels auf niedrigem Niveau
- Weiter linearer dynamischer Bereich— präzise Messung über sechs Logs des dynamischen Bereichs, was eine genaue Erfassung sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Konzentrationen ermöglicht 1
Hohe Gerätekompatibilität
Der Fisherbrand SYBR Green qPCR-Master-Mix kann entweder im Standard- oder im Fast-Cycling-Mode verwendet werden und ist mit einer Vielzahl von Echtzeit-PCR-Geräten kompatibel.
Umfassende Arbeitsablaufkompatibilität
Der Fisherbrand SYBR Green qPCR-Master-Mix ist mit einer Vielzahl von RT-Enzymen kompatibel und bietet Flexibilität für unterschiedliche Primär-Schmelztemperaturen (Tm) zwischen 55 und° C und 65 ab° C.
Hochempfindlich und spezifisch
Der Fisherbrand SYBR Green qPCR Master Master-Mix ermöglicht den Nachweis auf niedrigen Konzentrationen und enthält einen Antikörper-vermittelten Hot-Start-Mechanismus zur Abmilderung unspezifischer früher Polymerase-Aktivität. Die Abbildung zeigt die Leistung im Vergleich zu anderen führenden Master-Mixen.
Großer dynamischer Bereich
Der Fisherbrand SYBR Green qPCR-Master-Mix kann einen dynamischen Bereich von bis zu 6-logarithm für cDNA ergeben (siehe Abbildung) und zeigt im Vergleich zu anderen Master-Mixen einen äquivalenten oder besseren dynamischen Bereich beim Nachweis verschiedener Ziele.
Weitere Merkmale umfassen:
- Stabilität der vorgefertigten Reaktionen für bis zu 72 Stunden in einem dunklen Raum bei Raumtemperatur 2
- Reduzieren Sie die Kontamination durch Übertragung— Uracil-DNA-Glykosylase (UDG) und dUTP in einer Mischung enthalten, um sicherzustellen, dass übrig gebliebene DNA-Reste in den nachfolgenden Experimenten nicht erneut amplifiziert werden
Fußnoten
1. Empfehlungen zu spezifischen Probenkonzentrationen finden Sie im Benutzerhandbuch.
2. Die Stabilität vor der PCR wird nicht nur durch den Master-Mix, sondern auch durch das zu analysierende Ziel beeinflusst. Für maximale Sicherheit sollten Forscher die Stabilitätsprofile für ihre spezifischen Ziele bestätigen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2X |
| Inhalt und Lagerung | SYBR Green dye, DNA polymerase, with an antibody-mediated hot start, Heat-labile uracil-DNA glycosylase (UDG), ROX dye (passive reference dye), dNTP blend containing dUTP/dTTP, Optimized buffer components; Store at -20°C ± 10°C in the dark |
| Nachweisverfahren | SYBR |
| Form | Gefroren |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR, 2-Schritt-RT-qPCR, RT-qPCR |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell oder standardmäßig |
| Marker oder Farbstoff | SYBR® Green, FAM |
| Produkttyp | Master Mix |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Mehr anzeigen |