Learn More
BINDER™ Swivel Casters
Artikelnummer. 30238323 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060
KB PRO Series
KBF PRO Series
KBF Series
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30238323
Marke: BINDER™ 80122542
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Height-adjustable swivel casters
Height-adjustable swivel casters for horizontal alignment of unit on uneven floors.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) KB PRO Series
Material Steel
Typ Castor Frame