Learn More
BINDER™ Swivel Casters
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060
KB PRO Series
KBF PRO Series
KBF Series
Packungsgröße:
1 Stück
Description
Height-adjustable swivel casters for horizontal alignment of unit on uneven floors.
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Geräte) | KBF PRO Series |
| Material | Steel |
| Typ | Castor Frame |