Learn More
Tuttnauer Switch Box
Switch Box from 3-Phases to a single phase. The current electricity for machine with 9 kW steam generator is 40 A.
Marke:  Tuttnauer ELC258-0001
Artikelnummer. 17849548
  • 269.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Switch box from 3-Phases to a single phase.
  • The current electricity for machine with 9 kW steam generator is 40 A.
Spezifikation
Spezifikation
Switch Box
Name des Produkts
Tuttnauer Switch Box > Switch Box