Learn More
Notrax Swisslon XT™ Premium Quality Barrier Matting, Mocha
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Länge (metrisch):
90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
240 cm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- Schutzmatten in Premium-Qualität zur Entfernung von Feuchtigkeit und feineren Schmutzpartikeln in großen Eingangsbereichen, einschließlich einer Anwendung von Wand zu Wand
- Unsere neu gestaltete klassische Schutzmatte, die für ihre weicheren Garne bekannt ist, wurde mit einem Monofilament erweitert, um eine zusätzliche Scheuerwirkung zu bieten und eine hervorragende Reinigung und Absorption zu gewährleisten
- Das neue, dreifarbige Gittermuster bietet hervorragende Eigenschaften beim Verbergen von sichtbaren Verschmutzungen
- Hervorragend geeignet, um Feuchtigkeit (< 58 l pro m²) und Verschmutzungen bei höherem Verkehrsaufkommen aufzufangen, während auch auf längere Sicht eine ansprechende Optik beibehalten wird
- Eine dichte, schwere Vinylrückseite sorgt für Langlebigkeit
Specifications
Specifications
| Abmessungen (L x B) | 90 x 60 cm |
| Farbe | Mokka |
| Länge (angloamerikanisch) | 35 in. |
| Länge (metrisch) | 90 cm |
| Material | Garn aus Polyamid 6.0 |
| Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
| Breite (metrisch) | 60 cm |