Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Ausschwingrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 3
Diese Rotoren eignen sich bei maximaler Belastung und maximaler Drehzahl für bis zu 50,000 Zyklen wartungsfreundlichen Betrieb. Sigma™ Ausschwingrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 3 eignen sich optimal für den Einsatz in medizinischen und Forschungslabors.
1045.00 € - 2410.00 €
Spezifikation
Typ Ausschwingrotor
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Max. Geschwindigkeit Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Max. Geschwindigkeit Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10427661
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Sigma Laborzentrifugen™
11390
5.000 U/min Sigma 3K-30
1220.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10638313
Unterlagen ansehen
Sigma Laborzentrifugen™
11135
12.500 U/min Sigma 2-16, 2-16KH, 2-16KCH, 3K30
2200.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10525742
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Sigma Laborzentrifugen™
11180
4.200/4.500 U/min Sigma 3-16, 3-16K, 3-18K, 3-18KH
1045.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10504762
Unterlagen ansehen
Sigma Laborzentrifugen™
11240
4.700/4.700 U/min Sigma 3-18, 3-18K
2410.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10594752
Unterlagen ansehen
Sigma Laborzentrifugen™
11222
3.000 U/min Sigma 3-18K, 3-18KH und Mikrotiterplatten
1895.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
13495165
Unterlagen ansehen
Sigma Laborzentrifugen™
11241
4.200 U/min Sigma 3-16L
2365.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Ausschwingrotoren zur Sedimentation mit kleineren Fliehkräften bis ca. 6000x g
  • Eine höhere Ausbeute kann erzielt werden, da das Zentrifugenröhrchen vollständig gefüllt werden kann
  • Sedimentation findet in der Mitte des Bodens des Reagenzglases statt, wodurch eine leichte Trennung der Phasen möglich ist
  • Sigma liefert passende Festwinkel-, Ausschwing- und Trommelrotoren für alle Sigma Zentrifugen
  • Sigma Rotoren werden aus modernen, zertifizierten Hochleistungswerkstoffen mit nachverfolgbarer Chargennummer gefertigt
  • Dank langjähriger Erfahrung und engem Kontakt zu unseren Kunden können wir eine umfangreiche Auswahl an Rotoren anbieten
  • Sigma Rotoren zeichnen sich durch zusätzliche Kapazität oder höhere Drehzahl aus
  • In fast allen Sigma Zentrifugen können Rotoren mit maximaler Drehzahl und bei +4 °C betrieben werden
Spezifikation
Spezifikation
Ausschwingrotor