missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich™ Ausschwingrotor für ROTOFIX 32 A und Universal 320/320 R Zentrifuge, 4 Plätze
Durchführen praktisch aller Zentrifugationsaufgaben mit diesem Rotor. Entwickelt für maximale Leistung in der Mikroliterzentrifugation bei gleichzeitiger Zuverlässigkeit für Routinelaborarbeiten
Marke: Hettich™ 1324
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.32300kg
Beschreibung
- Ausschwingrotor, 4 Plätze
- Mit Bioabdichtung
- Zur Verwendung mit Hettich Zentrifugen
- Die Universal 320/320R Zentrifuge zeichnet sich durch eine hervorragende Leistung und eine umfassende Auswahl an Zubehör aus
- ROTOFIX Zentrifugen sind ideal für Aufgaben in der klinischen Chemie ausgestattet und können auch in der Zytologie eine wichtige Rolle spielen
Spezifikation
Ausschwingrotor | |
4.000 U/min | |
133 mm | |
44 mm | |
90 ° | |
Ja |
3.328 × g | |
147 mm | |
100 mm | |
ROTOFIX 32 A und Universal 320/320 R Zentrifugen | |
4 |