Learn More
Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS Interface System
Artikelnummer. p-6827056 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Agilent GC-MS-Geräte
ISQ GC-MS, TSQ8000 GC-MS/MS
Nur DSQ GC-MS, DSQ II GC-MS, PolarisQ GC-MS, ITQ GC-MS
Nur ISQ GC-MS, TSQ 8000 GC-MS
Enthält:
Nur SWAP-IT-Interface
Schnittstelle, Muttern, Ferrulen und Zubehör
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15237508
Marke: Thermo Scientific™ 60180791
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Säulenwechsel schnell und einfach durchführen. Verwenden Sie dieses GC-MS-Interface-System, um Kapillarsäulen zu wechseln, ohne Ihr Massenspektrometer (MS) entlüften zu müssen.
Säulenwechsel schnell und einfach durchführen. Das Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC/MS Interface System ist ein leistungsstarkes Hilfsmittel, das den Wechsel der Kapillarsäule ermöglicht, ohne dass Sie Ihr Massenspektrometer (MS) entlüften müssen. Es verwendet speziell deaktivierte, robuste Transferkapillare aus Edelstahl, die ein Interface zwischen der Analysesäule und dem MS-Detektor bilden. Der kleine Innendurchmesser der Transferkapillare gewährleistet eine minimale Luft- und Wassereinwirkung beim Trennen der Analysesäule. Eine Heliumspülung ist nicht erforderlich. Finger-Tight-Verbindungen machen es schnell und einfach ohne Werkzeug.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ GC-MS-Schnittstellenkit
Beschreibung SWAP-IT GC-MS Interface-Kit
Enthält Schnittstelle, Muttern, Ferrulen und Zubehör
Zur Verwendung mit (Geräte) ISQ GC-MS, TSQ8000 GC-MS/MS