Learn More
Fisherbrand™ Tupfer in Polypropylenröhrchen
Diese Tupfer eignen sich für die Probenahme. Fisherbrand™ Tupfer in Polypropylenröhrchen zeichnen sich durch einen runden, kompakten und fusselfreien Kopf aus.
Marke:  Fisherbrand™ FB57833
Artikelnummer. 10329774
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Sterile Trockentupfer in stoßfestem Röhrchen aus Polypropylen mit Rundboden
  • Sterilisiert mit Ethylenoxid
  • Hergestellt nach strengen Standards gemäß ISO 9002/EN 29002
  • CE-Kennzeichnung Nr. .98 06 0119, Klasse II A
Spezifikation
Spezifikation
Alle Tupfer haben einen runden, kompakten und fusselfreien Kopf zur Probennahme
ISO 9002/EN 29002, CE-Zeichen Nr. .98 06 0119
Dacron-Spitze
2.5mm
150 mm
500Pack
Sterile
Kunststoffschaft
Plain
Class II A
500
Tupfer