missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SVL™ Torion Rechtwinklige Absperrhähne

Aus Borosilikatglas.

1110.00 € - 1410.00 €

Spezifikation

Material Borosilikatglas
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Stopfenöffnung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Stopfenöffnung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15557750
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SVL™
722-41
Seitenarm: 3 mm
1110.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15653447
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SVL™
722-42
Seitenarm: 5 mm
1410.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15567750
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SVL™
722-43
14,7 mm, Seitenarm 10 mm
1150.00 €
5 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Das PTFE-Küken wird in das Torion-Verbindungsstück mit Gewinde geschraubt, um den Absperrhahn zu öffnen und zu schließen.
  • Keine Schmierung erforderlich – kein Festfressen und keine Kontamination
  • Vakuumfunktion bis 10-2 Torr
  • Alle Seitenarme sind 70 mm lang.
Spezifikation

Spezifikation

Borosilikatglas
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen