Learn More
Rotulex™ Verbindungsklammer aus Metall
Federbelastete Metallklemmen. Rotulex™ Metallverbindungsklemmen wurden zur Befestigung der entsprechenden Rotulex™ Glaswarensysteme mit Kugelgelenken entwickelt.
Marke: SVL RC41
44.03 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Arbeiten bei hohen Temperaturen
- Das System besteht aus einem Kugelgelenk, einem PTFE-ummantelten O-Ring und einem Hülsengelenk, die mit der Gelenkklemme gesichert werden
- Die Komponenten sind separat zu bestellen
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Gelenkklemme | |
Metall | |
Rotulex™ sphärisches Verbindungssystem | |
Bohrungsgröße ca.: 25 mm |