Learn More
Rotulex™ Verbindungsklammer aus Metall
Federbelastete Metallklemmen. Rotulex™ Metallverbindungsklemmen wurden zur Befestigung der entsprechenden Rotulex™ Glaswarensysteme mit Kugelgelenken entwickelt.
Marke:  SVL RC19
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10686475
  • 25.85 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für Arbeiten bei hohen Temperaturen
  • Das System besteht aus einem Kugelgelenk, einem PTFE-ummantelten O-Ring und einem Hülsengelenk, die mit der Gelenkklemme gesichert werden
  • Die Komponenten sind separat zu bestellen
  • In verschiedenen Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RM:RF19
Ungefähre Bohrung: 9 mm