Learn More
SVL™ Gewinderohre aus Glas
Zum Erstellen von Vorrichtungen mit SVL Verbindungen mittels Schmelzbrenner
Marke:  SVL 703-01
49.69 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33300kg
Artikelnummer. 10106204
  • 52.30 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 20-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zum Erstellen von Vorrichtungen mit SVL™ Verbindungen mittels Schmelzbrenner
  • Aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion
Spezifikation
Spezifikation
Verbindungsrohr
Borosilikatglas
6.49 Zoll
1.8 mm
SVL-Verbindungsgröße: 15
16 mm
165 mm
Zum Erstellen von Vorrichtungen mit SVL™ Verbindungen mittels Schmelzbrenner