Learn More
Kolmi Hopen™ Chirurgischer Patientenkittel mit Rückenbändern Artikelnummer.: 17720169
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kolmi Hopen™ Chirurgischer Patientenkittel mit Rückenbändern
Artikelnummer. 17720169
Patientenkittel aus Polypropylen mit Rückenbändern; Verschlusstyp: Bänder; Farbe: Marineblau; Verwendung (Anwendung): Medizin; Einweg: Ja; Größe: Universal
Click to view available options
Patientenkittel aus Polypropylen mit Rückenbändern; Verschlusstyp: Bänder; Farbe: Marineblau; Verwendung (Anwendung): Medizin; Einweg: Ja; Größe: Universal
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 17720169
Marke: Kolmi Hopen™ J40460
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Leichter Patientenkittel mit langen Ärmeln und Bindeverschluss im Rücken.
  • Leichtes und atmungsaktives OP-Shirt
  • Kragenloses Modell
  • Rückenverschluss mit Bändern
  • Höheres Gewicht als andere medizinische Kittel, wodurch eine bessere Blickdichte gewährleistet wird
Spezifikation
Größe Universal
Zur Verwendung mit (Anwendung) Medizinisch
Geschlecht Unisex
Anzahl Taschen Keine
Produkttyp General Purpose Gown
Material Polypropylen
Farbe Marineblau
Verschlusstyp Binder
Einwegprodukt Ja
Sterilität Unsteril
Gewicht (metrisch) 42 g/m2
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Anzahl pro Packung 10 Packungen
Name des Produkts
Kolmi Hopen™ Chirurgischer Patientenkittel mit Rückenbändern >