Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech* Mikrofasertücher zur Oberflächenvorbereitung
Mehrfach verwendbare, blaue Mikrofasertücher. Vielseitig verwendbar zur Trockenpolitur und Oberflächenvorbereitung. Geeignet für den Einsatz in den Bereichen Transport und industrielle Fertigung.
Marke: Kimberly-Clark™ 7589
80.17 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24046" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mehrfach verwendbare Tücher
- Mikrofasertücher
- Vielseitig verwendbar zur Trockenpolitur und Oberflächenvorbereitung
- Geeignet für den Einsatz in den Bereichen Transport und industrielle Fertigung
Spezifikation
Oberflächenvorbereitung Mikrofasertuch | |
40 cm | |
40 cm | |
Blau | |
40 x 40 cm | |
Unsteril |
15.7 in. | |
15.7 in. | |
Papier | |
Reusable | |
25/Packung |