Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Level 3 High Performance Applications
Artikelnummer. p-7250661 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
220 μl
220 μl
270 μl
350 μl
350 μl
Anzahl pro Packung:
10
100 Platten
10 Platten
Wellform:
Rund
Runder Boden (U-Well)
Runder, flacher Boden (F-Well)
Runder, konischer Boden (V-Well)
Barcode:
Inklusive Barcode
Kein Barcode
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 16416449
Marke: Thermo Scientific™ 60180P332
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Use glass-coated SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Performance Level 3, for high performance analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 3 WebSeal™ Plate+ 96-Well Round U, V, and Flat-Bottom Microtiter Plates are designed for regulated labs that require high performing products.
Plate+ glass-coated Level 3 well plates are recommended for use with very sensitive applications, low sample concentrations, and hydrophobic samples such as proteins and are ideal for use with all solvent types including non-polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 7 mm Diameter, Round, Level 2.
Höhere Stabilität organischer Lösungsmittel
Proben, die sich normalerweise nur in Glasfläschchen handhaben lassen, können nun auch in durchsatzstarken Well-Platten gehandhabt werden.
Weniger Adsorption kritischer Verbindungen an der Kavitätswand
Adsorption an Kavitätswänden ist der Hauptgrund für nicht reproduzierbare Ergebnisse in der Bioanalyse. Da die Wandpolarität in WebSeal Plate+ Mikrotiterplatten invertiert ist, reduziert sich das Adsorptionsrisiko deutlich.
Höhere Reproduzierbarkeit
Geringeres Risiko für Probenverlust.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifiziert Specification Certified
Array 8 x 12
Produktlinie SureSTART WebSeal Level 3
Farbe Clear
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 190 μL
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Glass-coated
Gesamtvolumen (metrisch) Well 220 μl
Wellform Runder, konischer Boden (V-Well)
Anzahl pro Packung 10 Platten
Temperaturbereich (metrisch) -80°C to 121°C
Höhe (metrisch) 14,6 mm
Durchmesser (metrisch) Well 7 mm
Plate Size Microtiter