Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plates for Well Plate Kits, Level 3 High Performance Applications
Use these SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plates for Well Plate Kits, Performance Level 3, for high performance chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
20.70 € - 91.71 €
Spezifikation
Array 8 x 12
Produktlinie Webseal
Farbe Clear
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Gesamtvolumen (metrisch) Well Wellform Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gesamtvolumen (metrisch) Well Wellform Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15162789
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60180-P400
800 μl Runder, konischer Boden (V-Well) 31,5 mm (gesamt)
91.71 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15122809
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-P405
1200 μl Rund 40,0 mm (gesamt) Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15192789
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
60180-P403
2000 μl Quadratisch, runder Boden (U-Well) 44,0 mm (gesamt)
20.70 €
1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Save time and minimize the risk of cross-contamination with Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 3 WebSeal™ 96-Well Plates for Well Plate Kits. Select Level 3 products for ultimate performance and sensitivity from your methods while maintaining the highest levels of sample security and integrity. These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Performance Level 3 Vials – for High Performance Analysis
  • Ideal for regulated labs using all solvent types including non-polar solvents
  • Suitable for HPLC/UHPLC applications
  • Suitable for QA/QC applications using core detectors such as UV, DAD/PDA, RI, Fluorescence, ELSD, and MS analysis
Specification Certified
  • All Thermo Scientific SureSTART WebSeal well plates are dimensionally verified
Lot Traceable
  • 100% traceable through the manufacturing process
  • Certificate of Conformance is available by lot number upon request
About Thermo Scientific WebSeal Well Plates & Mats
Thermo Scientific WebSeal plates and mats are available in three performance levels:
  • Level 1 well plates are for everyday applications and are suitable for non-regulated labs using water and polar solvents
  • Level 2 well plates are for high-throughput applications and are suitable for regulated labs using water and polar solvents
  • Level 3 well plates are for high performance applications and are suitable for regulated labs using all solvent types including non-polar solvents
Spezifikation
Spezifikation
8 x 12
Clear
96
Nicht beschichtet
Webseal
Polypropylen
Unsteril
-80°C to 121°C
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plates for Well Plate Kits, Level 3 High Performance Applications