Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Performance Level 1 for everyday chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
55.53 € - 285.42 €
Spezifikation
Sterilität | Unsteril |
---|---|
Anzahl Wells | 96 |
Stopfendurchmesser | 8 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC, UHPLC, GC |
Produktlinie | Webseal |
Produktcode | Marke | Vorgeschlitzt | Material | Solvent Or Alcohol Resistant | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Vorgeschlitzt | Material | Solvent Or Alcohol Resistant | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15192709
|
Thermo Scientific™
60180-M101 |
Nein | EVA | Alkoholbeständig | 5 Mats |
55.53 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17443193
|
Thermo Scientific™
60180-M171 |
Nein | EVA | Alkoholbeständig |
197.99 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17433193
|
Thermo Scientific™
60180-M134 |
Nein | Silikon | Nein | 5 Mats |
68.19 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15896251
|
Thermo Scientific™
60180-M184 |
Nein | Silikon | Nein | 5 Mats |
285.42 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16231362
|
Thermo Scientific™
60180-M183 |
Ja | Silikon | Nein | 5 Mats |
86.93 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15182709
|
Thermo Scientific™
60180-M100 |
Ja | Silikon | Lösungsmittelbeständig | 10 |
129.65 €
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15102719
|
Thermo Scientific™
60180-M102 |
Nein | Silikon, PTFE | Lösungsmittelbeständig | 5 |
70.05 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15112719
|
Thermo Scientific™
60180-M103 |
Ja | Silikon, PTFE | Lösungsmittelbeständig | 5 Mats |
87.89 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 8 mm Diameter Round 96-Well Plate Sealing Mats are designed for everyday chromatography analysis. They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 96-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Performance Level 1 Mats – for Everyday Analysis
- Ideal for non-regulated labs that use water and polar solvents
- GC tested
- Suitable for HPLC/UHPLC applications
- Suitable for biopharmaceutical applications
- Suitable for QA/QC applications using core detectors
- Ideal for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, DAD/PDA, RI, fluorescence, and ELSD
- Eliminate cross contamination of samples
- Resist coring and tearing
- Superior resealability after multiple injections
- WebSeal mats are manufactured from EVA (Ethylene-vinyl acetate) or pure silicone with or without a PTFE coating
- Silicone mats are dry heat autoclavable with excellent chemical compatibility, and can withstand low temperatures down to -80°C
Reduce the risk of mis-injection – To seal your plates correctly, it’s important to use the right mat
- Silicone Mats – Using a silicone mat with the correct profile reduces sample and solvent evaporation during your workflows, provides better consistency, and is ideal for long-term storage.
- Pre-slit Mats – Pre-slit mats are effective at reducing mis-injections and can be used again for confirmatory runs on the same plates without solvent loss. Their slits allow the use of pipette tips as well as multichannel pipettes.
- Adhesive Seals – Adhesive seals are effective as a one-time seal, but cannot be used for repeat runs. The exception is our three-layer re-sealing tape without glue at the cavity area.
Specification Certified
- All Thermo Scientific SureSTART WebSeal mats are dimensionally verified
Lot Traceable
- 100% traceable through the manufacturing process
- Certificate of Conformance available by lot number upon request
About Thermo Scientific WebSeal Well Plates & Mats
Thermo Scientific WebSeal plates and mats are available in three performance levels:
- Level 1 products are for everyday applications and are suitable for non-regulated labs using water and polar solvents
- Level 2 products are for high-throughput applications and are suitable for regulated labs using water and polar solvents
- Level 3 products are for high performance applications and are suitable for regulated labs using all solvent types including non-polar solvents
978
Spezifikation
Unsteril | |
8 mm | |
Webseal | |
Ja | |
96-Well-Platte |
96 | |
HPLC, UHPLC, GC | |
Keine | |
Rund |