Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Artikelnummer. p-7250656
Click to view available options
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
1300 μl
Anzahl pro Packung:
50
50 Platten
5 Platten
Barcode:
Inklusive Barcode
Kein Barcode
Packungsgröße:
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15142699
Marke: Thermo Scientific™ 60180P103
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 96-Well Round U-Bottom Mid-well Plates are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types, and are ideal for non-regulated laboratories using water, water and polar solvents, and polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1.
Chemisch und thermisch hochbeständiges Polypropylen
  • Umfassende chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln
  • Geeignet für einen Temperaturbereich von −80 bis +121 °C
  • GC-getestet, um einen geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen sicherzustellen
Kompatibel mit zahlreichen Geräten
  • Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
Passende Well-Formate für jede Anwendung
  • Formate mit flachen und tiefen Wells
  • Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für eine optimale Probenrückgewinnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifiziert Specification Certified, GC/MS Tested
Array 8 x 12
Produktlinie Webseal
Farbe Clear
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 50 bis 1000 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Nicht beschichtet
Gesamtvolumen (metrisch) Well 1300 μl
Wellform Rund
Anzahl pro Packung 5 Platten
Temperaturbereich (metrisch) -80°C to 121°C
Höhe (metrisch) 31,6 mm
Durchmesser (metrisch) Well 8 mm
Plate Size Mid-well