Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Artikelnummer. p-7250659
Click to view available options
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
450 μl
Anzahl pro Packung:
120 Platten
20 Platten
Arbeitsvolumen (metrisch):
10 bis 400 μl
Höhe (metrisch):
14,4 mm
Packungsgröße:
120 Stück
20 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15102699
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 60180P100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round V-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 96-Well Round V-Bottom Microtiter Plates are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1.
Chemisch und thermisch hochbeständiges Polypropylen
  • Umfassende chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln
  • Geeignet für einen Temperaturbereich von −80 bis +121 °C
  • GC-getestet, um einen geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen sicherzustellen
Kompatibel mit zahlreichen Geräten
  • Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
Passende Well-Formate für jede Anwendung
  • Formate mit flachen und tiefen Wells
  • Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für eine optimale Probenrückgewinnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Zertifiziert Specification Certified, GC/MS Tested
Array 8 x 12
Produktlinie Webseal
Farbe Clear
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 10 bis 400 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Nicht beschichtet
Gesamtvolumen (metrisch) Well 450 μl
Wellform Rund
Anzahl pro Packung 20 Platten
Temperaturbereich (metrisch) -80°C to 121°C
Höhe (metrisch) 14,4 mm
Durchmesser (metrisch) Well 8 mm
Plate Size Microtiter
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis