Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications
Artikelnummer. 15102729 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
220 μl
270 μl
350 μl
Anzahl pro Packung:
10
100
100 Platten
10 Platten
Wellform:
Rund
Runder, flacher Boden (F-Well)
Runder, konischer Boden (V-Well)
Barcode:
Inklusive Barcode
Kein Barcode
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 15102729
Marke: Thermo Scientific™ 60180P215
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Performance Level 2, for high-throughput analysis. They are certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 96-well Round U, V, and Flat-Bottom Microtiter Plates are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput GC and HPLC/UHPLC applications. They are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
Use Level 2 polypropylene well plates for routine QA/QC workflows, sensitive applications with lower sample concentrations, and data collection for total ion chromatograms (TIC).
These 96-well plates are certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 7 mm Diameter, Round, Level 2.
Chemisch und thermisch hochbeständiges Polypropylen
  • Umfassende chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln
  • Geeignet für einen Temperaturbereich von −80 bis +121 °C
  • GC-getestet, um einen geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen sicherzustellen
Kompatibel mit zahlreichen Geräten
  • Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
Passende Well-Formate für jede Anwendung
  • Formate mit flachen und tiefen Wells
  • Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für eine optimale Probenrückgewinnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifiziert Certified, GC/MS and LC/MS Tested
Array 8 x 12
Produktlinie Webseal
Farbe Clear
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 10 bis 300 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Nicht beschichtet
Gesamtvolumen (metrisch) Well 350 μl
Wellform Runder, flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Packung 10
Temperaturbereich (metrisch) -80°C to 121°C
Höhe (metrisch) 14,7 mm
Durchmesser (metrisch) Well 7 mm
Plate Size Microtiter