Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-P135
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15192699
  • 369.84 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 96-Well Square V-Bottom Deep Well Plates are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types, and are ideal for non-regulated laboratories using water, water and polar solvents, and polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 1 or SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 2.
Chemisch und thermisch hochbeständiges Polypropylen
  • Umfassende chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln
  • Geeignet für einen Temperaturbereich von −80 bis +121 °C
  • GC-getestet, um einen geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen sicherzustellen
Kompatibel mit zahlreichen Geräten
  • Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
Passende Well-Formate für jede Anwendung
  • Formate mit flachen und tiefen Wells
  • Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für eine optimale Probenrückgewinnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
8 x 12
Clear
96
Unsteril
2000 μl
50 Plates
44 mm
Specification Certified, GC/MS Tested
Webseal™
Polypropylen
50 bis 1900 μl
Nicht beschichtet
Quadratisch, konischer Boden (V-Well)
-80°C to 121°C