Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mat, Square, Flat Base, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mats, Square, Performance Level 1 for everyday chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
94.17 € - 285.42 €
Spezifikation
Farbe klar
Solvent Or Alcohol Resistant Nein
Material Silikon
Sterilität Unsteril
Anzahl Wells 384
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Vorgeschlitzt Farbe Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Vorgeschlitzt Farbe Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15192739
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-M126
Nein klar 5 Mats
94.17 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15816261
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-M186
Nein klar 50 Mats
285.42 €
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15102749
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-M150
Ja klar 5 Mats
102.79 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
klar
Silikon
384
Webseal
Yes
Quadratisch
Nein
Unsteril
HPLC, UHPLC, GC
Keine
-80 °C
384-Well-Platte
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mat, Square, Flat Base, Level 1 Everyday Analysis