Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Mid-well Plates, Square V-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications
Artikelnummer. p-7250657
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
48
6 Platten
Packungsgröße:
48 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15122739
Marke: Thermo Scientific™ 60180P214
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Use SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Mid-well Plates, Square V-Bottom, Performance Level 2, for high-throughput analysis. They are certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 384-Well Square V-Bottom Mid-well Plates are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput GC and HPLC/UHPLC applications. They are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
Use Level 2 polypropylene well plates for routine QA/QC workflows, sensitive applications with lower sample concentrations, and data collection for total ion chromatograms (TIC).
These 384-well plates are certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 384-Well Plate Sealing Mats, Square, Level 2.
Chemisch und thermisch hochbeständiges Polypropylen
  • Umfassende chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln
  • Für Temperaturbereiche von −80 bis +121 °C
  • GC-getestet, um einen geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen sicherzustellen
Kompatibel mit zahlreichen Geräten
  • Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
C17
  • Formate mit flachen und tiefen Wells
  • Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für eine optimale Probenrückgewinnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifiziert Certified, GC/MS and LC/MS Tested
Array 16 x 24
Produktlinie Webseal
Farbe Clear
Material Polypropylen
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 5 bis 240 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Nicht beschichtet
Gesamtvolumen (metrisch) Well 300 μl
Wellform Quadratisch, konischer Boden (V-Well)
Anzahl pro Packung 6 Platten
Temperaturbereich (metrisch) -80°C to 121°C
Höhe (metrisch) 30,2 mm
Plate Size Mid-well