Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Mid-well Plates, Square V-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications
Use SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Mid-well Plates, Square V-Bottom, Performance Level 2, for high-throughput analysis. They are certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-P214
124.69 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 384-Well Square V-Bottom Mid-well Plates are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput GC and HPLC/UHPLC applications. They are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
Use Level 2 polypropylene well plates for routine QA/QC workflows, sensitive applications with lower sample concentrations, and data collection for total ion chromatograms (TIC).
These 384-well plates are certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 384-Well Plate Sealing Mats, Square, Level 2.
Chemisch und thermisch hochbeständiges Polypropylen
- Umfassende chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln
- Für Temperaturbereiche von −80 bis +121 °C
- GC-getestet, um einen geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen sicherzustellen
Kompatibel mit zahlreichen Geräten
- Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
C17
- Formate mit flachen und tiefen Wells
- Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für eine optimale Probenrückgewinnung
Spezifikation
Certified, GC/MS and LC/MS Tested | |
Webseal™ | |
Polypropylen | |
5 bis 240 μl | |
Nicht beschichtet | |
Quadratisch, konischer Boden (V-Well) | |
-80°C to 121°C | |
Mid-well |
16 x 24 | |
Clear | |
384 | |
Unsteril | |
300 μl | |
6 Plates | |
30,2 mm |