Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Polyspring Einsätze für 2 ml-Fläschchen, Stufe 1, hoher Durchsatz
Verwenden Sie SureSTART™ Kunststoffeinsätze der Leistungsstufe 1 aus Polyspring in 2 ml-Fläschchen mit Schraub-, Schnapp- oder Bördelverschluss, wenn Sie kleine Proben von weniger als 2 ml analysieren.
42.56 € - 1919.45 €
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Material Transparentes Polypropylen
Graduierungen 0,1 ml
Rückstandsvolumen (metrisch) 4 μl
Basisausführung Konisch mit Polyspring
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17343903
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6EME03CPPSP
100/Packung
42.56 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17353903
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6EME03CPPSPF
5000/Packung
1919.45 €
5000 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17363903
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6EME03CPPSPT
1.000/Packung
404.10 €
1000 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
6 mm
0,1 ml
Konisch mit Polyspring
0,3 ml
Zertifizierte Spezifikation
Nein
Transparentes Polypropylen
4 μl
SureSTART Stufe 1
31 mm
Polyspring-Kunststoffeinsatz
0,25 ml
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ Polyspring Einsätze für 2 ml-Fläschchen, Stufe 1, hoher Durchsatz