Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC- und GC-zertifizierte Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an Zertifizierung und Dokumentation mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC- und GC-zertifizierten Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 3.
Marke: Thermo Scientific™ 6PCK193W
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22000kg
Beschreibung
Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an Zertifizierung und Dokumentation mit unseren Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC- und GC-zertifizierten Kits mit Schraubfläschchen und -verschlüssen der Stufe 3. Wählen Sie Produkte der Stufe 3 für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Kits, die Schraubgläser mit kurzem Gewinde und Markierungspunkten aus Klar- oder Braunglas sowie Polypropylenkappen mit Silikon/PTFE-Septen enthalten, um Probleme mit Autosampler-Nadeln zu reduzieren. Vorgeschlitzte und gebundene Septa sind erhältlich. Wählen Sie Kits mit SureStop™ Fläschchen und/oder AVCS™ Schraubverschlüssen für effektive Dichtungen, konsistente Daten und erhöhten Probendurchsatz aus.
HPLC and GC Certified (Kits only)
For chromatographic analysis
• Tested and certified for up to 15 critical physical specifications to prevent technical /performance issues.
• Tested and certified using GC/FIS LC/UV to ensure that there are no residual manufacturing agents present in the vial that could generate spurious chromatographic peaks and interfere with your results.
• A certificate is provided with each kit.
SureStop Vials & Advanced Vial Closure System (AVCS) Caps:
This patented screw top vial/cap combination features a push-through resistant sealing ring design, controlled septum compression, and SureStop closure positioning flange to ensure an effective seal that eliminates under- and over-sealing, reduces solvent evaporation, and creates less autosampler interruptions. SureStop vials and AVCS caps have universal instrument compatibility for all LC and GC autosamplers. They also contain low leachable levels, making them an ideal alternative to bonded caps for those seeking cleaner spectra.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
Spezifikation
Grau | |
12 mm | |
Silikon, weiß/PTFE, rot; vorgeschlitzt, verklebt | |
9 mm | |
SureSTART Stufe 3 | |
Polypropylen | |
32 mm | |
HPLC- und GC-zertifiziert | |
9 mm | |
9 mm |
6 mm | |
Clear Glass | |
100 Fläschchen und Verschlusskappen | |
45 Shore | |
2 mL | |
Screw Cap, Open Top | |
1 mm | |
HPLC- und GC-zertifiziertes Fläschchen- und Kappenkit, Stufe 3 | |
Ja | |
2 mL Short Thread Screw Glass Vial, Level 3 |