Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ GOLD-Grade Glass Inserts for 2 mL Vials, Level 3 High Performance Applications
Use Level 3 SureSTART™ GOLD-Grade Glass Inserts in 2 mL vials when analyzing small sample sizes containing analytes that strongly adsorb on a glass surface or are sensitive to sample pH changes.
49.48 € - 449.24 €
Spezifikation
Material Klarglas
Produktlinie SureSTART Stufe 3
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Spezifikation
Typ Gold-Gütegrad Glaseinsatz für 2 ml-Fläschchen, Stufe 3
Zur Verwendung mit (Geräte) Vials (Level 3, 2 mL)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Basisausführung Gesamtvolumen (metrisch) Größe (metrisch) Öffnung Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Basisausführung Gesamtvolumen (metrisch) Größe (metrisch) Öffnung Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17393973
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6PME02CG
Konisch 0,2 ml 6 mm 31 mm
449.24 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17895224
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6PCV8-02C1G
Konisch 0.2 mL 8 mm 32 mm
49.48 €
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17885224
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6PCV8-03R1G
Rund 0.3 mL 8 mm 32 mm
83.17 €
100 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Klarglas
Zertifizierte Spezifikation
Vials (Level 3, 2 mL)
SureSTART Stufe 3
Gold-Gütegrad Glaseinsatz für 2 ml-Fläschchen, Stufe 3
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ GOLD-Grade Glass Inserts for 2 mL Vials, Level 3 High Performance Applications