Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Glaseinsätze für 2 ml-Fläschchen, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ Glaseinsätze der Leistungsstufe 3 in 2 ml-Fläschchen mit Schraub-, Schnapp- oder Bördelverschluss, wenn Sie kleine Proben (weniger als 2 ml) analysieren.
Marke: Thermo Scientific™ 6PME03C1SPG
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ Einsätze der Leistungsstufe 3 mit 2 ml-Fläschchen bei der Analyse von < 2 ml-Proben, um das Injektionsvolumen zu maximieren. Diese Glaseinsätze verfügen über ein geringes Gesamtvolumen von < 400 μl, mit einem Mindest-Restvolumen von 2 μl. Wenn sie in einem 2 ml-Fläschchen platziert und versiegelt werden, können Mikroproben in herkömmlichen Autosampler-Tabletts verwendet werden. Wählen Sie zwischen den Einsatzformaten Polyspring konisch, Pulled-Point konisch oder flacher Boden. Konische Einsätze sind mit Restvolumina von 2 bis 4 μl am effektivsten. Diese Einsätze weisen die Leistungsstufe 3 auf, was bedeutet, dass sie Ihre wertvollsten Proben schützen und konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen liefern. Sie sind spezifikationszertifiziert, um ihre physikalischen Abmessungen zu gewährleisten und alle Anforderungen des US-, EU- und JPN-Arzneibuchs zu erfüllen.
Features
- Use 9 mm screw top vials, 11 mm snap top vials, or 11 mm crimp top vials with these inserts
- Seal these vials with 9 mm screw caps or 11 mm crimp/snap caps and the corresponding septa depending upon which vial type you use
Performance Level 3 Inserts – for High Performance Applications
- Polyspring conical inserts utilise a polyethylene spring to center the bottom of the insert and to provide a cushion against needle contact
- Flat bottom inserts can accommodate more sample volume than polyspring or pulled point conical inserts
- Suitable for GC, HPLC/UHPLC, and mass spectrometry (MS) applications
- Recommended for use with Thermo Scientific™ GC and LC Orbitrap™ MS systems and other high-resolution accurate mass instruments
Specification Certified
- All Thermo Scientific SureSTART inserts are dimensionally verified
- Inspected by automated optical and gauge inspection to ensure critical dimensions and tolerances
- Uniform and defect-free
Lot Traceable
- 100% traceable through the manufacturing process
- Certificate of Conformance available by lot number upon request
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
- Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID. - Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow. - Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
Spezifikation
Borosilicate Glass | |
4 μl | |
SureSTART Stufe 3 | |
29 mm | |
GOLD-Grade Glass Insert | |
0.25 mL |
100/Pk. | |
Konisch | |
0.3 mL | |
Zertifizierte Spezifikation | |
No | |
20 mm Crimp Tops and Septa |