Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm-Schraubverschlüsse, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeskrivning
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm-Schraubverschlüsse mit Schraubfläschchen mit 9 mm-Öffnung, einschließlich unserer SureSTART 2 ml-Schraubfläschchen aus Glas, 2 ml-GOLD-Glasfläschchen mit Schraubverschluss, Mikrofläschchen aus Glas mit Schraubverschluss für vollständige Rückgewinnung für < 2 ml-Proben, 1,7 ml-Glasfläschchen mit Schraubverschluss für hohe Rückgewinnung und Mikrofläschchen aus Glas mit Schraubverschluss für < 2 ml-Proben (Stufe 3). Wählen Sie Produkte der Stufe 3 für ultimative Leistung und Empfindlichkeit Ihrer Methoden bei gleichzeitiger Gewährleistung höchster Probensicherheit und -integrität. Entscheiden Sie sich für Polypropylen-Verschlusskappen mit Universal-Septen aus Silikon/PTFE, die zur Reduzierung von Nadelproblemen mit Autosamplern entwickelt wurden. Vorgeschlitzte und gebundene Septen sind erhältlich. Unsere AVCS™ Verschlusskappen verfügen über die Advanced Vial Closure System Technologie, um eine optimale Dichtung beim Schließen eines Fläschchens zu gewährleisten. Verwenden Sie AVCS Schraubverschlüsse mit unseren SureStop™ Fläschchen für effektive Dichtungen, konsistente Daten und erhöhten Probendurchsatz.
Unsere Verschlüsse der Stufe 3 sind speziell für Massenspektrometrie-Anwendungen konzipiert und behandelt und enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten.
SureStop Fläschchen und Advanced Vial Closure System (AVCS) Kappen:
Diese patentierte Schraubverschluss-Kombination aus Fläschchen und Kappe verfügt über einen durchstoßfesten Dichtungsring, eine kontrollierte Septumkompression und einen SureStop Verschlusspositionierungsflansch, um eine effektive Abdichtung zu gewährleisten, die Unter- und Überdichtungen ausschließt, die Verdunstung von Lösungsmitteln reduziert und weniger Unterbrechungen des Autosamplers verursacht. SureStop Fläschchen und AVCS-Kappen sind für alle LC- und GC-Autosampler universell kompatibel. Sie enthalten außerdem einen geringen Anteil an auslaugbaren Stoffen, was sie zu einer idealen Alternative zu geklebten Verschlüssen für diejenigen macht, die saubere Spektren suchen.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
Alle SureSTART Fläschchen, Verschlüsse und Septen sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
Specifikationer
Specifikationer
| Farbe | Rot |
| Material | Polypropylen |
| Vorgeschlitzt | No |
| Septum | Silikon, weiß/PTFE, rot |
| Füllstand | Level 3 |
| Härte | 54 Shore |
| Produktlinie | SureSTART Stufe 3 |
| Menge | 5000/Pk. |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifizierte Spezifikation |
| Visa mer |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.