Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20-mm-Stopfen, Stufe 1, im täglichen Analysegebrauch
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 20-mm-Stopfen der Stufe 1 mit Bördelfläschchen, deren 20-mm-Öffnung Sie nach Ihren täglichen Chromatographieanalysen sicher verschließen möchten.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 20-mm-Stopfen mit Bördelfläschchen, deren 20-mm-Öffnung Sie nach Ihren täglichen Chromatographieanalysen sicher verschließen möchten, einschließlich unserer SureSTART 20-mm-Headspace-Fläschchen mit Bördelverschluss (Stufe 1). Wählen Sie Stopfen der Stufe 1 für Produkte, die für die Chromatographie zugelassen und kostenoptimiert sind, sich für alltägliche Analysen eignen und mit allen Gerätetypen kompatibel sind. Wählen Sie aus verschiedenen Packungsgrößen 3 mm dicker Brombutyl-Gummistopfen mit geringer Permeabilität, die eine effektive Alternative zu Bördelverschlüssen bieten.
Verwenden Sie unsere Stopfen der Leistungsstufe 1 mit Bördelfläschchen, deren 20-mm-Öffnung Sie nach optimaler Leistung bei Ihren Chromatographieanalysen sicher verschließen möchten.
Die SureSTART 20-mm-Stopfen der Stufe 1 bestehen aus Brombutylkautschuk mit geringer Permeabilität und eignen sich daher für die Analyse von Niedertemperaturgasen und die Lagerung von Gasen mit geringer Flüchtigkeit.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet, und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren und auslaugbaren Stoffen und entsprechen hohen Standards, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Probensicherheit und -ingegrität.
Alle SureSTART Fläschchen, Verschlüsse und Septen sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau |
| Material | Brombutylkautschuk |
| Füllstand | Level 1 |
| Anzahl pro Packung | 100/Pk. |
| Verpackungsart | 1 pack of 100 |
| Produktlinie | SureSTART Stufe 1 |
| Dicke (metrisch) | 3 mm |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifizierte Spezifikation |
| Typ | Stopfen, Stufe 1 |
| Verschlussgröße | 20 mm |
| Mehr anzeigen |