Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Bördelverschlüsse, Stufe 1 Routineanalyse
Artikelnummer. p-7236624 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Gold
Silber
Septum:
Butyl, grau/PTFE, grau, gegossen
Graues Butyl/PTFE; gegossen
Oben offen
Silikon, blau/PTFE, weiß
blaues transparentes Silikon/farbloses PTFE
Material:
Aluminium
Magnetischer Stahl
Menge:
100/Packung
1000/Packung
5000 Packungen
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 17334103
Marke: Thermo Scientific™ CHCC201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie die Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Bördelverschlüsse der Stufe 1 für kostenoptimierte Produkte, die für die Chromatographie zugelassen, mit allen Gerätetypen kompatibel und für die Routineanalyse geeignet sind.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Bördelverschlüsse mit Bördelfläschchen mit 20 mm-Öffnung, einschließlich unserer SureSTART 20 ml-Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss (Stufe 1). Wählen Sie Verschlusskappen der Stufe 1 für Produkte, die für die Chromatographie zugelassen und kostenoptimiert sind, sich für alltägliche Analysen eignen und mit allen Gerätetypen kompatibel sind. Wählen Sie aus Aluminium- und Magnetstahlkappen mit Septen aus Silikon/PTFE oder Butyl/PTFE, um Probleme mit Autosampler-Nadeln zu reduzieren. Mit Thermo Scientific™ manuellen oder elektronischen Bördelzangen und Entdecklern lassen sich Bördelverschlüsse einfach anbringen und entfernen.
Unsere Verschlüsse der Leistungsstufe 1 sind kosteneffizient und qualitätsgeprüft, um die Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit zu bieten, die Sie für alltägliche Analysen benötigen.
Die SureSTART 20 mm Bördelverschlüsse der Stufe 1 verfügen über geformte Septen mit erhöhtem Verschluss und Injektionsmarkierungen. Sie bestehen aus Butyl-Elastomer, das auf einer Oberfläche mit einer dünnen PTFE-Schicht bedeckt ist.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
Alle SureSTART Fläschchen, Verschlüsse und Septen sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe (Dichtung) Gray/Gray
Farbe Silber
Material Aluminium
Septum Butyl, grau/PTFE, grau, gegossen
Füllstand Stufe 1
Produktlinie SureSTART
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 3 mm
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Spezifikation
Typ Bördelverschluss
Verschlussgröße 20 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss