Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Schnappverschluss, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Schnappverschluss, Leistungsstufe 3, für LC-MS-Hochleistungsanwendungen mit hoher Empfindlichkeit
Marke: Thermo Scientific™ 6PRV11-1P
16.74 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.28500kg
Beschreibung
Wählen Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Schnappverschluss, Leistungsstufe 3, für Hochleistungsanwendungen, wenn Empfindlichkeit ein Muss ist und Sie viele Proben verarbeiten. Unsere Stufe-3-Fläschchen sind unsere Hochleistungsfläschchen, die Ihre wertvollsten Proben schützen und konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen liefern. Diese 2 ml-Klarglasfläschchen mit Schnappverschluss sind gemäß Spezifikation zertifiziert, um ihre physischen Abmessungen und Kompatibilität mit Autosamplern zu gewährleisten. Verwenden Sie zum Verschließen dieses Fläschchens 11 mm-Schnappverschlüsse oder 11 mm-Bördelkappen. Unsere Schnappverschlüsse bieten aufgrund ihres weichen Polyethylen-Materials (PE) und der doppelten Schnappfunktion eine sehr dichte Abdichtung. Die Fläschchen der Stufe 3 schützen Ihre wertvollsten Proben und liefern konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen. Kaufen Sie in Großpackungen, um größere Einsparungen zu erzielen.
Ausstattungs- und Funktionsmerkmale
Fläschchen der Leistungsstufe 3 – für Hochleistungsanwendungen
- Identifiziert durch drei Wellen auf dem Fläschchen
- Praktisches Beschriftungsfeld
- Geeignet für HPLC-/UHPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen (MS)
- Empfohlen für die Verwendung mit Thermo Scientific™ LC Orbitrap™ MS-Systemen und anderen hochauflösenden HRAM-Geräten (exaktes Gewicht)
Zertifizierte Spezifikation
- Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
- Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
- Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
- 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
- Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen, Einsätzen und Kits
SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- oder Budgetanforderungen am besten erfüllen.
- Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind, um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern.
Spezifikation
Klarglas | |
11 mm | |
SureSTART Stufe 3 | |
Schnappverschluss | |
Zertifizierte Spezifikation | |
Ja |
100/Packung | |
Flachboden | |
2 ml | |
32 mm | |
2 ml Glasfläschchen mit Schnappverschluss, Stufe 3 | |
1,5 ml |