Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Fläschchen aus Glas mit Schraubverschluss, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ 2 ml-Fläschchen aus Glas mit Schraubverschluss, Leistungsstufe 3, für GC/MS- und LC-MS-Hochleistungsanwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 6PSV9-2PSST
197.13 EUR gültig bis 2025-03-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "24142" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Wählen Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Fläschchen aus Glas mit Schraubverschluss, Leistungsstufe 3, für Hochleistungsanwendungen, wenn Empfindlichkeit ein Muss ist. Die Fläschchen der Stufe 3 schützen Ihre wertvollsten Proben und liefern konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen. Dieses Angebot umfasst Thermo Scientific™ SureStop™ Fläschchen, die bei Verwendung mit AVCS™ 9 mm-Schraubverschlüssen stets eine optimale Abdichtung gewährleisten. Das AVCS-Kappensystem der SureStop Fläschchen-wurde speziell entwickelt, um Fehler von Fläschchen mit Schraubgewinde wie Deckelneigung, Verformungen von Verschlusskappen, verschobenes Septa oder Durchdrücken von Septen zu verhindern und so Injektionsfehler und Probenverdampfung zu verhindern.
Ausstattungs- und Funktionsmerkmale
- In Braunglas und Klarglas erhältlich
- Zertifizierte Spezifikation, um die physikalischen Abmessungen und die Kompatibilität mit Autosamplern zu gewährleisten
- Erfüllen alle Anforderungen des US-, EU- und JPN-Arzneibuchs
- Kaufen Sie in Großpackungen, um größere Einsparungen zu erzielen
Fläschchen der Leistungsstufe 3 – für Hochleistungsanwendungen
- Identifiziert durch drei Wellen auf dem Fläschchen
- Praktisches Beschriftungsfeld für viele Fläschchen
- Geeignet für GC-, HPLC/UHPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen (MS)
- Empfohlen für die Verwendung mit Thermo Scientific™ GC und LC Orbitrap™ MS-Systemen und anderen hochauflösenden HRAM-Geräten (exaktes Gewicht)
Zertifizierte Spezifikation
- Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
- Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
- Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
- 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
- Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen, Einsätzen und Kits
SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- oder Budgetanforderungen am besten erfüllen.
- Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind, um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Braunglas | |
9 mm | |
SureSTART Stufe 3 | |
Schraubverschluss mit kurzem Gewinde | |
Zertifizierte Spezifikation | |
Ja |
1.000/Packung | |
Flachboden | |
2 ml | |
32 mm | |
SureStop™ 2 ml-Glasfläschchen mit Schraubverschluss, Leistungsstufe 3 | |
1,5 ml |