Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Schraubverschluss, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Entscheiden Sie sich für Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Schraubverschluss, Leistungsstufe 2, um qualitativ hochwertige Daten mit einem unterbrechungsfreien Arbeitsablauf in Anwendungen mit hohem Durchsatz mit GC-, HPLC/UHPLC- und Einzel- oder Dreifachvierfach-MS-Systemen zu gewährleisten. Verwenden Sie Fläschchen der Stufe 2 für routinemäßige QA/QC-Anwendungen, bei denen die Analytwerte erreichbar sind oder nahe an der Nachweisgrenze der Methode liegen. Diese 2 ml-Fläschchen mit Schraubverschluss sind in Klar- und Braunglas erhältlich und weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen auf und erfüllen hohe Standards, damit Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Sie sind gemäß Spezifikation zertifiziert, um ihre physikalischen Abmessungen und Kompatibilität mit Autosamplern zu gewährleisten.
Ausstattungs- und Funktionsmerkmale
- Erfüllen alle Anforderungen des US-, EU- und JPN-Arzneibuchs
- Verwenden Sie zum Versiegeln dieser Fläschchen 9 mm-Schraubverschlüsse und Septen
- Kaufen Sie in Großpackungen, um größere Einsparungen zu erzielen
Fläschchen der Leistungsstufe 2 – für Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Identifiziert durch zwei Wellen auf dem Fläschchen
- Praktisches Beschriftungsfeld
- Geeignet für GC-, HPLC/UHPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen (MS)
Zertifizierte Spezifikation
- Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
- Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
- Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
- 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
- Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen, Einsätzen und Kits
SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- oder Budgetanforderungen am besten erfüllen.
- Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind, um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Klarglas |
| Volumen (metrisch) | 2 mL |
| Füllstand | Level 2 |
| Anzahl pro Packung | 1000/Packung |
| Größe (metrisch) Öffnung | 9 mm |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | 170 μl |
| Basisausführung | Flachboden |
| Produktlinie | SureSTART Stufe 2 |
| Gesamtvolumen (metrisch) | 2 ml |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss mit kurzem Gewinde |
| Mehr anzeigen |