Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Bördelverschluss, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Artikelnummer. 17353793 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Material:
Braunglas
Klarglas
Anzahl pro Packung:
100/Packung
1000/Packung
5000/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 17353793
Marke: Thermo Scientific™ 6ACV111PT
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 2, um qualitativ hochwertige Daten mit einem unterbrechungsfreien Arbeitsablauf in Anwendungen mit hohem Durchsatz zu gewährleisten.
Entscheiden Sie sich für Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml-Glasfläschchen mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 2, um qualitativ hochwertige Daten mit einem unterbrechungsfreien Arbeitsablauf in Anwendungen mit hohem Durchsatz mit GC-, HPLC/UHPLC- und Einzel- oder Dreifachvierfach-MS-Systemen zu gewährleisten. Verwenden Sie diese Fläschchen für routinemäßige QA/QC-Anwendungen, bei denen die Analytwerte erreichbar sind oder nahe an der Nachweisgrenze der Methode liegen. Sie weisen einen sehr geringen Metallgehalt, extrahierbare Substanzen und Laugen auf und entsprechen hohen Standards, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Sie sind gemäß Spezifikation zertifiziert, um ihre physikalischen Abmessungen und Kompatibilität mit Autosamplern zu gewährleisten.
Ausstattungs- und Funktionsmerkmale
  • Erhältlich in Klarglas oder Braunglas
  • Erfüllen alle Anforderungen des US-, EU- und JPN-Arzneibuchs
  • Verwenden Sie zum Versiegeln dieser Fläschchen 11 mm-Bördelkappen und Septen
  • Verwenden Sie Thermo Scientific manuelle oder elektronische Bördel- und Entbördelwerkzeuge zum Abdichten und Entfernen Ihrer Bördelkappen
  • Kaufen Sie in Großpackungen, um größere Einsparungen zu erzielen
Fläschchen der Leistungsstufe 2 – für Anwendungen mit hohem Durchsatz
  • Identifiziert durch zwei Wellen auf dem Fläschchen
  • Praktisches Beschriftungsfeld
  • Geeignet für GC-, HPLC/UHPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen (MS)
Zertifizierte Spezifikation
  • Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
  • Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
  • Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
  • 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
  • Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen, Einsätzen und Kits
SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- oder Budgetanforderungen am besten erfüllen.
  • Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
  • Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
  • Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind, um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Klarglas
Volumen (metrisch) 2 mL
Füllstand Level 2
Anzahl pro Packung 1000/Packung
Größe (metrisch) Öffnung 11 mm
Rückstandsvolumen (metrisch) 170 μl
Basisausführung Flachboden
Produktlinie SureSTART Stufe 2
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlusstyp Bördelverschluss
Höhe (metrisch) 32 mm
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Spezifikation
Typ 2 ml-Bördelglasfläschchen, Stufe 2
Marking Spot Ja
Volume (Metric) Usable 1,5 ml