Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 13 mm-Schraubverschlüsse, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 13 mm-Schraubverschlüsse der Stufe 2 mit Schraubfläschchen mit einer 13 mm-Öffnung für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Marke: Thermo Scientific™ 6ASC13ST15
50.23 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 13 mm-Schraubverschlüsse mit Schraubfläschchen, die eine 13 mm-Öffnung haben, einschließlich unserer SureSTART 4 ml-Headspace-Fläschchen aus Glas mit Schraubverschluss (Stufe 2). Wählen Sie für Anwendungen mit hohem Durchsatz das Produkt der Stufe 2 aus, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Wählen Sie aus Polypropylen-Kappen mit Universal-Septen aus Silikon/PTFE, die zur Reduzierung von Nadelproblemen mit Autosamplern entwickelt wurden. Für diejenigen, die Septa benötigen, die Probleme mit dem Überfüllen von Fläschchen verhindern und gut genug verschließen, um eine Verdunstung der Probe zu vermeiden, ist eine Option für vorgeschlitzte Septa erhältlich.
Unsere Verschlusskappen der Leistungsstufe 2 werden hergestellt und getestet, um eine geringe Blutung, Robustheit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse für Ihre routinemäßigen GC-MS- und LC-MS-Analysen zu gewährleisten.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
Alle SureSTART Fläschchen, Verschlüsse und Septen sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
Spezifikation
Schwarz | |
No | |
Level 2 | |
SureSTART Stufe 2 | |
Zertifizierte Spezifikation | |
13 mm |
Polypropylen | |
Silikon, weiß/PTFE, rot | |
45 Shore | |
1,5 mm | |
Schraubgewinde, Stufe 2 | |
13-425 Fläschchen mit Schraubgewinde |