Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Bördelverschlüsse, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Bördelverschlüsse der Stufe 2 mit Bördelfläschchen mit einer 11 mm-Öffnung für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 6ACC11NR1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18234594
  • 15.90 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm-Bördelverschlüsse mit Bördelfläschchen mit einer Öffnung von 11 mm, einschließlich unserer SureSTART 2 ml-Glas-Bördelfläschchen (Stufe 2). Wählen Sie Produkte der Stufe 2 für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Wählen Sie aus Aluminiumkappen mit Allzweck-Silikon-/PTFE-Septen mit verschiedenen Härtewerten, um Probleme mit Autosampler-Nadeln zu reduzieren. Mit Thermo Scientific™ manuellen oder elektronischen Bördelzangen und Entdecklern lassen sich Bördelverschlüsse einfach anbringen und entfernen.
Our performance Level 2 caps are manufactured and tested to ensure low bleeding, robustness, and reproducibility of results for your routine GC-MS and LC-MS analyses.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silver
11 mm
No
Natural Red Rubber/PTFE
Natural Red Rubber/PTFE
60 Shore
5.7 mm
1 mm
11 mm
11 mm Crimp Vial
Silver
Aluminum
Single-use
Septum
100
SureSTART Stufe 2
100
Crimp Cap
LC/GC autosasmpler