Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 10 ml-Headspace-Fläschchen aus Glas mit Schraubverschluss, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Artikelnummer. 17323883 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Material:
Braunglas
Klarglas
Anzahl pro Packung:
1.000/Packung
100/Packung
1000/Packung
5000/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 17323883
Marke: Thermo Scientific™ 6ASV101T
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie SureSTART™ 10 ml-Headspace-Fläschchen aus Glas mit Schraubverschluss, Leistungsstufe 2, um qualitativ hochwertige Daten mit einem unterbrechungsfreien Arbeitsablauf bei flüchtigen Gasanalysen mit hohem Durchsatz zu gewährleisten.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 10 ml-Headspace-Fläschchen mit Schraubverschluss aus Glas, Leistungsstufe 2, für Hochdurchsatzanalysen flüchtiger Gase. Unsere Headspace-Fläschchen mit Schraubverschluss sind eine Neuheit in einem Bereich, der von Bördelhals-Fläschen dominiert wird. Sie bieten eine gebrauchsfertige, praktische Lösung, die keine Bördel- oder Entbördelwerkzeuge erfordert. Dies sind Fläschchen der Leistungsstufe 2, die qualitativ hochwertige Daten mit einem unterbrechungsfreien Arbeitsablauf in Anwendungen mit hohem Durchsatz mit GC- und Einzel- oder Dreifach-Vierfach-MS-Systemen gewährleisten. Diese Headspace-Fläschchen sind für höhere Temperaturen und Innendrücke ausgelegt, die für die Analyse flüchtiger Gase erforderlich sind. Sie weisen einen sehr geringen Metallgehalt, extrahierbare Substanzen und Laugen auf und entsprechen hohen Standards, damit Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können.
Ausstattungs- und Funktionsmerkmale
  • Zertifizierte Spezifikation, um die physikalischen Abmessungen und die Kompatibilität mit Autosamplern zu gewährleisten
  • Erfüllen alle Anforderungen des US-, EU- und JPN-Arzneibuchs
  • Verwenden Sie zum Versiegeln dieser Fläschchen Thermo Scientific 18 mm-Schraubverschlüsse und Septen
  • Fläschchen mit abgerundetem Boden sind mit den meisten Autosamplern kompatibel und am besten mit Roboterarmen handhabbar, die die Fläschchen aus dem Tablett herausheben
  • Kaufen Sie in Großpackungen, um größere Einsparungen zu erzielen
Fläschchen der Leistungsstufe 2 – für Anwendungen mit hohem Durchsatz
  • Identifiziert durch zwei Wellen auf dem Fläschchen
  • Praktisches Beschriftungsfeld
  • Geeignet für GC- und Massenspektrometrie (MS)-Anwendungen
Zertifizierte Spezifikation
  • Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
  • Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
  • Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
  • 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
  • Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen, Einsätzen und Kits
SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- oder Budgetanforderungen am besten erfüllen.
  • Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
  • Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
  • Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind, um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Klarglas
Volumen (metrisch) 10 mL
Füllstand Level 2
Anzahl pro Packung 1000/Packung
Größe (metrisch) Öffnung 18 mm
Rückstandsvolumen (metrisch) 0,8 ml
Basisausführung Runder Boden
Produktlinie SureSTART Stufe 2
Gesamtvolumen (metrisch) 10 ml
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 46 mm
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Spezifikation
Typ 10 ml-Headspace-Fläschchen mit Schraubverschluss, Stufe 2
Marking Spot Ja
Volume (Metric) Usable 8 ml