Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 10 ml-Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ 10 ml-Glasfläschchen mit Bördelverschluss, Leistungsstufe 2, um qualitativ hochwertige Daten mit einem unterbrechungsfreien Arbeitsablauf bei Hochdurchsatzanalysen flüchtiger Gase zu gewährleisten.
Marke:  Thermo Scientific™ 6ACV10-2RT
641.17 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17323793
  • 644.38 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 10 ml-Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss für die Hochdurchsatzanalysen flüchtiger Gase. Die Fläschchen der Leistungsstufe 2 gewährleisten qualitativ hochwertige Daten mit einem unterbrechungsfreien Arbeitsablauf bei Anwendungen mit hohem Durchsatz unter Verwendung von GC und Single- oder Triple-Quadrupol-MS-Systemen. Diese Headspace-Fläschchen sind für höhere Temperaturen und Innendrücke ausgelegt, die für die Analyse flüchtiger Gase erforderlich sind. Sie weisen einen sehr geringen Metallgehalt, extrahierbare Substanzen und Laugen auf und entsprechen hohen Standards, damit Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Fläschchen sind gemäß Spezifikation zertifiziert, um ihre physikalischen Abmessungen und Kompatibilität mit Autosamplern zu gewährleisten.
Ausstattungs- und Funktionsmerkmale
  • Erfüllen alle Anforderungen des US-, EU- und JPN-Arzneibuchs
  • Verwenden Sie zum Versiegeln dieser Fläschchen Thermo Scientific 20 mm-Bördelverschlüsse und Septen
  • Verwenden Sie Thermo Scientific manuelle oder elektronische Bördelzangen und Entbördelzangen zum Abdichten und Entfernen Ihrer Bördelverschlüssen von dem Fläschchen
  • Fläschchen mit abgerundetem Boden sind mit den meisten Autosamplern kompatibel und am besten mit Roboterarmen handhabbar, die die Fläschchen aus dem Tablett herausheben
  • Kaufen Sie in Großpackungen, um größere Einsparungen zu erzielen
Fläschchen der Leistungsstufe 2 – für Anwendungen mit hohem Durchsatz
  • Identifiziert durch zwei Wellen auf dem Fläschchen
  • Praktisches Beschriftungsfeld
  • Geeignet für GC-, HPLC/UHPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen (MS)
Zertifizierte Spezifikation
  • Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
  • Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
  • Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
  • 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
  • Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen, Einsätzen und Kits
SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- oder Budgetanforderungen am besten erfüllen.
  • Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
  • Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
  • Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind, um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Braunglas
20 mm
Runder Boden
10 ml
46 mm
10 ml-Headspace-Fläschchen mit Bördelverschluss, Stufe 2
8 ml
1.000/Packung
0,8 ml
SureSTART Stufe 2
Bördelverschluss
Zertifizierte Spezifikation