Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 1,7 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Schraubverschluss und hoher Rückgewinnung für < 2 ml-Proben, Leistungsstufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ 1,7 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Schraubverschluss und hoher Rückgewinnung, Leistungsstufe 3, um das Injektionsvolumen bei der Analyse von Probengrößen unter 2 ml zu maximieren.
Marke: Thermo Scientific™ 6PSV9-V1F
Beschreibung
Wählen Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 1,7 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Schraubverschluss und hoher Rückgewinnung, Leistungsstufe 3, um das Injektionsvolumen für < 2 ml-Proben zu maximieren. Mit Außenabmessungen von 12 x 32 mm verfügen diese Mikrofläschchen aus klarem oder braunem Glas über einen internen konischen Behälter, der ein insgesamt nutzbares Volumen von 1,5 ml und ein Restvolumen von 4 μl liefert. Dies ist ein Fläschchen der Leistungsstufe 3, was bedeutet, dass er Ihre wertvollsten Proben schützt und konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen liefert.
Ausstattungs- und Funktionsmerkmale
- Zertifizierte Spezifikation, um die physikalischen Abmessungen und die Kompatibilität mit Autosamplern zu gewährleisten
- Diese Fläschchen erfüllen alle Anforderungen des US-, EU- und JPN-Arzneibuchs
- Verwenden Sie 9 mm-Schraubverschlüsse und Septa zum Versiegeln von 1,7 ml-Mikrofläschchen mit hoher Rückgewinnungsrate
Fläschchen der Leistungsstufe 3 – für Hochleistungsanwendungen
- Geeignet für GC-, HPLC/UHPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen (MS)
- Empfohlen für die Verwendung mit Thermo Scientific™ GC und LC Orbitrap™ MS-Systemen und anderen hochauflösenden HRAM-Geräten (exaktes Gewicht)
Zertifizierte Spezifikation
- Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
- Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
- Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
- 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
- Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen, Einsätzen und Kits
SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- oder Budgetanforderungen am besten erfüllen.
- Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind, um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern.
Spezifikation
Klarglas | |
9 mm | |
SureSTART Stufe 3 | |
Schraubverschluss mit kurzem Gewinde | |
Zertifizierte Spezifikation | |
Ja |
5000/Packung | |
Innen-V-Boden | |
1,7 ml | |
32 mm | |
1,7 ml-Fläschchen mit Schraubgewinde aus Glas mit hoher Rückgewinnung, Stufe 3 | |
1,5 ml |