Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 1,5 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Schraubverschluss und vollständiger Rückgewinnung für < 2 ml-Proben, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ 1,5 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Schraubverschluss und vollständiger Rückgewinnung, Leistungsstufe 3, um das Injektionsvolumen bei der Analyse von Proben mit weniger als 2 ml zu maximieren.
Marke: Thermo Scientific™ 6PSV9-SV1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.28800kg
Beschreibung
Wählen Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 1,5 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Schraubverschluss und vollständiger Rückgewinnung, Leistungsstufe 3, um das Injektionsvolumen für < 2 ml-Proben zu maximieren. Erhältlich in Klarglas oder Braunglas. Dieses einteilige Mikrofläschchen für die vollständige Rückgewinnung verfügt aufgrund eines speziell geformten tiefen und schmalen inneren Reservoirs, das die Flüssigkeit in der Basis sammelt, über ein sehr geringes Restvolumen, sodass kompatible Autosampler alle Proben bis auf 1 bis 2 µl sammeln können, wobei sie ein Gesamtprobenvolumen von 1,2 ml und ein Restvolumen von 1 µl aufweisen. Die Außenmaße für diese Fläschchen betragen 12 x 32 mm. Dies sind Fläschchen der Leistungsstufe 3, was bedeutet, dass sie Ihre wertvollsten Proben schützen und konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen liefern.
Features
- Specification Certified to ensure their physical dimensions and autosampler compatibility
- Meets all requirements of US, EU, JPN Pharmacopeia
- Seal with 9 mm screw caps and septa
- Buy in bulk for greater savings
Performance Level 3 Vials – for High Performance Applications
- Suitable for GC, HPLC/UHPLC, and mass spectrometry (MS) applications
- Recommended for use with Thermo Scientific™ GC and LC Orbitrap™ MS systems and other high-resolution accurate mass (HRAM) instruments
Specification Certified
- All Thermo Scientific SureSTART vials are dimensionally verified
- Inspected by automated optical and gauge inspection to ensure critical dimensions and tolerances
- Uniform and defect-free
Lot Traceable
- 100% traceable through the manufacturing process
- Certificate of Conformance available by lot number upon request
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
Spezifikation
Clear | |
Hydrolytic Glass (Class I) | |
Single-use | |
No | |
Silanization | |
3 µL | |
SureSTART Level 3 | |
Autoclavable | |
100 | |
None | |
No | |
9 mm Screw thread |
12 mm | |
Non-sterile | |
1.7 mL | |
Silanization | |
100 | |
3 µL | |
1.7 mL | |
32 mm | |
Autosampler Vial | |
9 mm | |
LC/GC autosampler |