Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Schnappverschluss für < 2 ml-Proben, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ Mikrofläschchen aus Glas mit Schnappverschluss, Leistungsstufe 3, um das Injektionsvolumen bei der Analyse von Probengrößen unter 2 ml zu maximieren.
84.17 € - 4162.30 €
Spezifikation
Größe (metrisch) Öffnung | 11 mm |
---|---|
Basisausführung | Innen fester Einsatz - konisch |
Produktlinie | SureSTART Stufe 3 |
Gesamtvolumen (metrisch) | 0,3 ml |
Verschlusstyp | Schnappverschluss |
Produktcode | Marke | Material | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17364023
|
Thermo Scientific™
6PRV11-03FIVP |
Klarglas | 100/Packung |
84.17 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17374023
|
Thermo Scientific™
6PRV11-03FIVPF |
Klarglas | 5000/Packung |
3798.09 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17384023
|
Thermo Scientific™
6PRV11-03FIVPT |
Klarglas | 1.000/Packung |
799.61 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17394033
|
Thermo Scientific™
6PRV1103FIVAP |
Braunglas | 100/Packung |
92.24 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17304043
|
Thermo Scientific™
6PRV1103FIVAPF |
Braunglas | 5000/Packung |
4162.30 €
5000 Stück |
Verfügbar ab: 17-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17314043
|
Thermo Scientific™
6PRV1103FIVAPT |
Braunglas | 1.000/Packung |
876.28 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Wählen Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ Mikrofläschchen aus Glas mit Schnappverschluss, Leistungsstufe 3, um das Injektionsvolumen bei < 2 ml-Proben zu maximieren. Mit Außenabmessungen von 12 x 32 mm verfügen diese Mikrofläschchen aus Klar- und Braunglas über einen konisch geformten, festen Inneneinsatz, der ein insgesamt nutzbares Volumen von 0,25 ml und ein Restvolumen von 4 μl liefert. Dies ist ein Fläschchen der Leistungsstufe 3, was bedeutet, dass er Ihre wertvollsten Proben schützt und konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen liefert. Sie sind gemäß Spezifikation zertifiziert, um ihre physikalischen Abmessungen und Kompatibilität mit Autosamplern zu gewährleisten. Diese Fläschchen erfüllen alle Anforderungen des US-, EU- und JPN-Arzneibuchs.
Ausstattungs- und Funktionsmerkmale
- Verwenden Sie zum Versiegeln dieser Fläschchens Septen mit 11 mm-Schnappverschlüssen oder Septen mit 11 mm-Bördelverschlüssen
- Unsere Schnappverschlüsse bieten aufgrund ihres weichen Polyethylen-Materials (PE) und der doppelten Schnappfunktion eine sehr gute Abdichtung
- Kaufen Sie in Großpackungen, um größere Einsparungen zu erzielen
Fläschchen der Leistungsstufe 3 – für Hochleistungsanwendungen
- Identifiziert durch drei Wellen auf dem Fläschchen
- Praktisches Beschriftungsfeld
- Geeignet für GC-, HPLC/UHPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen (MS)
- Empfohlen für die Verwendung mit Thermo Scientific™ GC und LC Orbitrap™ MS-Systemen und anderen hochauflösenden HRAM-Geräten (exaktes Gewicht)
Zertifizierte Spezifikation
- Alle Thermo Scientific SureSTART Fläschchen sind maßgeprüft
- Durch automatische optische und messtechnische Inspektion geprüft, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen
- Einheitlich und fehlerfrei
Chargenrückführbar
- 100 % rückführbar durch Herstellung und Verarbeitung
- Konformitätszertifikat nach Chargennummer auf Anfrage erhältlich
Informationen zu Thermo Scientific SureSTART Fläschchen, Kappen, Einsätzen und Kits
SureSTART Fläschchen und Kappen sind in drei Leistungsstufen erhältlich. Jetzt können Sie die Produkte auswählen, die Ihre analytischen, Leistungs- oder Budgetanforderungen am besten erfüllen.
- Fläschchen und Verschlusskappen der Stufe 1 sind für den täglichen Gebrauch geeignet und eignen sich für QA/QC-Anwendungen mit Kerndetektoren.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 2 sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet. Diese Fläschchen haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen, um qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf zu liefern.
- Fläschchen, Kappen, Einsätze und Kits der Stufe 3 sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Verwenden Sie die Stufe 3 für Ihre wertvollsten Proben und Analyten, die anfällig für Glasadsorption sind, um konsistente, reproduzierbare Ergebnisse für Ihre anspruchsvollsten Analysen zu liefern.
Spezifikation
11 mm | |
SureSTART Stufe 3 | |
Schnappverschluss | |
Zertifizierte Spezifikation | |
Ja |
Innen fester Einsatz - konisch | |
0,3 ml | |
32 mm | |
0,3 ml Mikrofläschchen mit festem Einsatz, Schnappverschluss, Stufe 3 | |
0,25 ml |